Allgemeine Viskositätsstandards
Lieferant: VWR Chemicals
Diese nach ISO 17025 und ISO 17034 zertifizierten Viskositätsstandards für allgemeine Zwecke bieten zertifizierte Daten zur kinematischen und dynamischen Viskosität sowie zur Dichte über einen Temperaturbereich von 20 °C bis 100 °C.
- Zertifiziert in strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162
- Dichte g/ml gemäß ASTM D1480
- Zur Verwendung mit Glaskapillarviskosimetern, automatischen Viskosimetern und anderen Viskositätsmessgeräten
- Kinematische (cSt) & dynamische Viskosität (mPa·s) bei allen Temperaturen angegeben
- Vollständige Rückführbarkeit auf nationale Standards
- Gewährleistet vollständige Konformität mit ASTM- & IP-Testmethoden
- Manipulationssichere Verpackung
In strikter Übereinstimmung mit ASTM D2162, der primären Methode für die Herstellung von Viskositätsstandards, zertifiziert.
Diese Produkte wurden auf primärer Ebene mittels Master-Viskosimetern gemäß ASTM D2162 getestet, um eine geringe Messunsicherheit zu gewährleisten und somit Standards zu bieten, die mit primärer Genauigkeit zertifiziert sind. ASTM D2162 ist die einzige Referenzmethode für die Zertifizierung von Viskositätsstandards bei Anwendung der ASTM-Testmethode.
Standards: Zertifiziert nach ISO 17025 / ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
Bitte beachten Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Viskositätswert ist der nominelle Viskositätswert - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.