VWR® shiroGEL, Vertikale, modulare Mini PAGE-Systeme
Lieferant: VWR
VWR®
700-0292EA 797 EUR
700-0292
VWR® shiroGEL, Vertikale, modulare Mini PAGE-Systeme
Elektrophorese-Systeme Vertikale Gelelektrophorese-Systeme
Das vertikale Mini PAGE-System von shiroGEL ist ein modulares System und ermöglicht durch Austauschen der Einsätze die Durchführung von PAGE-Elektrophorese und Elektroblotting in demselben Tank. Das System verfügt über Einsätze für beide Anwendungen und einen gemeinsamen Puffertank, in denen diese durchgeführt werden können. Jeder Einsatz besitzt eigene Elektrodenvorrichtungen, die am Deckel des Puffertanks angeschlossen werden. Aus Sicherheitsgründen werden die Stromleitungen direkt mit dem Deckel verbunden. Bei Abnahme des Deckels wird die Stromversorgung zum System unterbrochen. Die Einsätze verfügen über eine kleine Platte, die beim Anbringen des Deckels im Deckel einrastet. Dadurch wird gewährleistet, dass der Deckel immer richtig sitzt und leichter abgenommen werden kann. Durch die Form des Puffertanks werden Risse und Leckagen verhindert. Für die kundenspezifische Anpassung des Systems sind eine Vielzahl an Spacern, Kämmen und anderen Zubehörteilen erhältlich. Durch die farbliche Kodierung bzw. die Etikettierung ist die Dicke der Spacer und Kämme auf einen Blick erkennbar.
  • Gleichzeitige Durchführung von bis zu vier Gelelektrophoresen
  • Gele können gegossen und mit dem PAGE-Modul durchgeführt werden
  • Stabil geformte Pufferkammer mit Deckel, der nur auf eine Art angebracht werden kann
*Multi-channel pipette compatible; **Buffer tank.
Lieferumfang: Das vollständige System umfasst einen Puffertank, ein PAGE-Modul, einen Gießstand, zwei Glasplatten mit Aussparung (10×10 cm), zwei Glasplatten mit verbundenen Spacern (10×10 cm) und zwei 1 mm starke Kämme mit 12 Zähnen.