Ammoniaklösung 32%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ammoniak
, Ammoniumhydroxid
153312KEA
25.1
EUR
153312K
Ammoniaklösung 32%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Ammoniaklösung
Formel:
NH₃ Molecular Weight: 35,05 g/mol Siedepunkt: 32…37,7 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –60…–57,5 °C Dichte: 0,88 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066650 CAS-Nummer: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 UN: 2672 ADR: 8,III |
Spezifikation Testergebnisse
Nichtflüchtige Rückstände | Max. 20 ppm |
Fe (Eisen) | Max. 0,2 ppm |
Pb (Blei) | Max. 0,05 ppm |
UV Durchlässigkeit (215 nm) (1 mol/l) | Min. 10 % |
UV Durchlässigkeit (254 nm) (1 mol/l) | Min. 97 % |