ortho-Borsäure 40 g/l in wässriger Lösung für die Kjeldahlbestimmung, mit Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: BorsäureBorhydroxid
192316HEA 150 EUR
192316H
ortho-Borsäure 40 g/l in wässriger Lösung für die Kjeldahlbestimmung, mit Indikator
ortho-Borsäure
Inhalt pro Liter:
Borsäure AnalaR NORMAPUR®: 40 g
BDH '4.5' Indikator: 6 ml
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61,83 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt 39,0 - 41,0 g/l
pH-Wert (20 °C) 3,80 - 4,0