Biuret-Reagenz Lösung für Protein (gesamt) in Serum oder Plasma
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
220947SEA 128 EUR
220947S
Biuret-Reagenz Lösung für Protein (gesamt) in Serum oder Plasma
Biuret-Reagenz Lösung
pro Liter:
3 g Kupfersulfat CuSO4·5H2O
5,0 g Kaliumiodid KI
9,0 g Kaliumnatriumtatrat KNaC4H4O6·4H2O
8 g Natriumhydroxid NaOH
1,4 ml Netzmittel ARW-7
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 3266
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Suitability Passes test