Siedesteinchen ('Anti-Bumping'), Granulat
Lieferant: Avantor
330093YEA 38.7 EUR
330093Y
Siedesteinchen ('Anti-Bumping'), Granulat
Siedesteine
Granulat aus Elektrokorund, um den Siedeverzug bei Flüssigkeiten zu verhindern.
  • Teilchengrösse (1-4 mm): min.96%
Granulat aus Korund, effektiver und einfacher zu handhaben als Tonscherben, um den Siedeverzug bei Flüssigkeiten zu verhindern.