Formaldehydlösung neutral Natrium-Salz, Gurr™ Fixativ für die Histologie, gepuffert pH 7,0 (25 °C)
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
351638KEA 206 EUR
351638K
Formaldehydlösung neutral Natrium-Salz, Gurr™ Fixativ für die Histologie, gepuffert pH 7,0 (25 °C)
Formaldehydlösung neutral Natrium-Salz
Formel: CH₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 3334
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
pH-Wert (25°C) 6,9 - 7,1