Formaldehydhaltige Natriumchloridlösung, Gurr™ Fixativ für die Histologie
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
361367LEA 79.7 EUR
361367L 361368M
Formaldehydhaltige Natriumchloridlösung, Gurr™ Fixativ für die Histologie
Formaldehydhaltige Natriumchloridlösung
CH₂O:NaCl (10:0.9)%
Formel: CH₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 3334
ADR: 9,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
pH (25°C) 3,5 - 4,5