IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) ≥98%
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: IPTG
43714BDEA 5550 EUR
43714BD 437145X 437144N
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) ≥98%
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Eine chemisches Analogon zur Galaktose, welches nicht durch ß-Galactosidase Enzyme hydrolisiert werden kann. IPTG ist eine Induziersubstanz für die Aktivität von E.Coli Lac-Operon welches an der Bindung und Hemmung des Lac-Repressor beteiligt ist. Gene kontrolliert durch die Lac-Promoter/Operator-Sequenz werden exprimiert zu höheren Levels in Gegenwart von IPTG. Dioxan frei.
Formel: C₉H₁₈O₅S
Molecular Weight: 238,31 g/mol
Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109,5…110,5 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00063273
CAS-Nummer: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt Min. 98 %
Aussehen Weisses kristallin.Pulver
IR Spektrum Entspricht
Spez. optische Drehung (1 %; Wasser) -33 bis -31 °
Dioxan Max. 1 ppm
Wasser Max. 1 %