Mehrelement-Kalibrierstandard 3 in Salzsäure 10% ARISTAR® für die ICP-MS
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
456512AEA 369 EUR
456512A
Mehrelement-Kalibrierstandard 3 in Salzsäure 10% ARISTAR® für die ICP-MS
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
10 Elemente gelöst in HCl 10 %
10 Elemente 10 mg/l: Au, Hf, Ir, Pd, Pt, Rh, Ru, Sb, Sn, Te
Traceable to SRM from NIST, manufactured and tested in ISO Guide 34/ ISO17025 accredited facilities.
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO 17034 und ISO 17025.
Lieferumfang: Geliefert mit Analysenzertifikat.