Anionen-Mehrelement-Standard 1 in Wasser ARISTAR® für die Ionenchromatographie
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
458142CEA 344 EUR
458142C
Anionen-Mehrelement-Standard 1 in Wasser ARISTAR® für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Anionische Multi-Element-Standards
Cl 30 ppm   PO150 ppm
F 20 ppm   SO150 ppm
NO100 ppm
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.