Anionen-Mehrelement-Standard 3 in Wasser ARISTAR® für die Ionenchromatographie
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
458164CEA 293 EUR
458164C
Anionen-Mehrelement-Standard 3 in Wasser ARISTAR® für die Ionenchromatographie
Standards Anionische Standards Anionische Multi-Element-Standards
Two solutions - a nitrite standard solution and a 6 component multi-element standard solution.
Br 40 ppm   NO3 40 ppm
Cl 40 ppm   PO4 40 ppm
F 20 ppm   SO4 40 ppm
NO2 40 ppm
Rückführbar auf SRM von NIST, entspricht den Anforderungen nach ISO Guide 34 und ISO 17025.
Geliefert mit Analysenzertifikat.