Dowsil™ / Dow Corning DC4 dielektrische Isolatorkomponente
Lieferant: DOW CORNING
632227HEA 0 EUR
632227H 632222C
Dowsil™ / Dow Corning DC4 dielektrische Isolatorkomponente
Dow Corning® 4 dielektrische Isolatorkomponente
Graue, durchscheinende Silikonverbindung
Äußerst vielseitige, wärme- und feuchtigkeitsbeständige Verbindung für Anwendungen in Elektronik, Telekommunikation und Transport (Straße, Schiene, Luftfahrt).
Lieferumfang: Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie ist nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.