Dowsil™ / Dow Corning 1-2577 Beschichtung (Siliconharz 75% gelöst in Toluol)
Lieferant: DOW CORNING
Transparentes, gelbliches Harz aus 75 % Silikon in Toluol, das nach 15 Minuten bei Raumtemperatur einen klebfreien, dünnen Schutzfilm bildet.
Erlaubt Dickschicht-Schaltkreise und bleibt bei -65 °C bis +200 °C flexibel bei typischen Anwendungen wie Leiterplatten und poröser Keramik.
Viskosität ca. 1000 cS.
Dowsil™ / Dow Corning 1-2577 is a one-part, translucent conformal coating that has a firm, abrasion resistant surface after cure. With a medium viscosity Dow 1-2577 is ideal for forming a protective coating for rigid and flexible circuit boards.
Standards: UL 94 V-0 flammability rating; UL 746E Recognized; IPC-CC-830, Amendment 1 Approved; Mil-I-46058C, Amendment 7 Approved
Lieferumfang: Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie ist nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Lagertemperatur:
Raumtemperatur |
UN:
1993 ADR: 3,II |