Repelcote VS wasserabweisend
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
632474UEA
0
EUR
632474U
Repelcote VS wasserabweisend
Repelcote VS
10 % Emulsion aus Polydimethylsiloxan-Flüssigkeit, Kieselgel-Füllstoff und nichtionischem Emulgator.
Lieferumfang: Wichtiger Hinweis: Diese Chemikalie ist nicht in allen Ländern erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Bitte beachten Kristallisiert unterhalb 18 °C und erfordert vor Gebrauch eventuell Erwärmung.
Flammpunkt:
57 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
UN:
1993 ADR: 3,III |
Spezifikation Testergebnisse
Eignung | Entspricht |