Mitteltemperatur-Hochvakuumfett silikonfrei, Apiezon® grease T
Lieferant: M & I Materials
24490.130EA 399 EUR
24490.130 SHLLAPIEZON/T.0025
Mitteltemperatur-Hochvakuumfett silikonfrei, Apiezon® grease T
Schmiermittel
Mitteltemperatur-Vakuum-Schmierfett. Silikonfrei. Wird verwendet, wenn ein Schmierfett mit höherem Schmelzpunkt erforderlich ist.
  • Funktioniert gut in einem weiten Temperaturbereich von +10 bis +120 °C
  • Hat zusätzliche Dämpfung
  • Zeigt eine gute 'Anhaftung' oder Haftkraft
  • Starke „Getter“-Wirkung, d. h. es absorbiert potenziell schädliche Fette und chemische Verunreinigungen auf Metall- und Glasoberflächen
  • Leicht zu reinigen und zu entfernen, da es in Kohlenwasserstoffen und chlorierten Lösungsmitteln löslich ist.
Dampfdruck 4,6×10-⁹ Torr bei 20 °C
Bitte beachten Apiezon® T ist nicht für Lager unter hoher Belastung geeignet.