EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure) ≥98,5% analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Titriplex® VIIdranal® VIEthylenglycol-O,O'-bis(2-aminoethyl)-N,N,N',N'-tetraessigsäureEthylenbis(oxyethylennitrilo)tetraessigsäureKestranal® FE PA
20308.156EA 649 EUR
20308.156
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure) ≥98,5% analytisches Reagens
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure)
Formel: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Molecular Weight: 380,35 g/mol
Schmelzpunkt: 240…244 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004291
CAS-Nummer: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98.5 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Water Max. 2.0 %