Hexafluorokieselsäure 31% in wässriger Lösung, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
20313.291EA 79.3 EUR
20313.291
Hexafluorokieselsäure 31% in wässriger Lösung, TECHNICAL
Hexafluorokieselsäure
Formel: H₂F₆Si
Molecular Weight: 144,09 g/mol
Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00036289
CAS-Nummer: 16961-83-4
EINECS: 241-034-8
UN: 1778
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 31 %