Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure) analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthincarbonsäure
, 2,2'-Dihydroxy-4'-sulfo-1,1'-azonaphthalin-3-carbonsäure
, 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)naphthalin-2-carbonsäure
, Cal-Red®
20326.136EA
106
EUR
20326.136
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure) analytisches Reagens
Patton-Reeder-Reagenz (Calconcarbonsäure)
Metal Indikator; 3-Hydroxy-4-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo) naphthalene-2-Carbonsäure; Calconcarbonsäure
Formel:
C₂₁H₁₄N₂O₇S Molecular Weight: 438,42 g/mol Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004078 CAS-Nummer: 3737-95-9 EINECS: 223-117-0 |
Spezifikation Testergebnisse
Suited for calcium reagent | Passes test |