Aluminiumoxid aktiviert, basisch für die Chromatographie
Lieferant: VWR Chemicals
21012.297EA 123 EUR
21012.297
Aluminiumoxid aktiviert, basisch für die Chromatographie
Aluminiumoxid aktiv basisch
Formel: Al₂O₃
Molecular Weight: 101,96 g/mol
MDL: MFCD00003424
CAS-Nummer: 1344-28-1
EINECS: 215-691-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht
Particle size ( 48 µm) Max. 20 %
Particle size ( 200 µm) Max. 1.5 %