Carboxymethylcellulose Natriumsalz, TECHNICAL, mittlere Viskosität
Lieferant: VWR Chemicals
22525.296EA 117 EUR
22525.296
Carboxymethylcellulose Natriumsalz, TECHNICAL, mittlere Viskosität
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Formel: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081472
CAS-Nummer: 9004-32-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Viscosity (25°C; 2 %; water) 300 - 600 mPa.s
Water Max. 8 %