Indigocarmin analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Acid Blue 74Food blue No. 2
22537.138EA 37.3 EUR
22537.138
Indigocarmin analytisches Reagens
Indigocarmin
Formel: C₁₆H₈N₂Na₂O₈S₂
Molecular Weight: 466,36 g/mol
Schmelzpunkt: > 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005723
CAS-Nummer: 860-22-0
EINECS: 212-728-8
Merck Index: 13,04969
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht