VWR®, Casein
Lieferant: VWR
VWR®
22544.292EA 122 EUR
22544.292
VWR®, Casein
Proteine und Peptide
Proteine (auf wasserfreiem Produkt): ≥ 90,0
Freie sauer: Max. 1,0%
Fette: Max. 2,5%
Glührückstand (SO4): Max. 2,75%
Loss on drying: Max. 12%