Terpentinöl, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Terpentin
23699.293EA 118 EUR
23699.293
Terpentinöl, TECHNICAL
Turpentine oil
Siedepunkt: 153…175 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –60…–50 °C
Dichte: 0,854…0.868 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 35 °C
MDL: MFCD00147790
CAS-Nummer: 8006-64-2
EINECS: 232-350-7
UN: 1299
ADR: 3,III
REACH: 01-2119553060-53
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht