Florisil® 60-100 mesh für die Analyse von Pestizidrückständen
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Aktiviertes MagnesiumsilikatKieselsäure Magnesiumsalz, aktivFlorisilKieselsäure Magnesiumsalz
24279.185EA 87.9 EUR
24279.185
Florisil® 60-100 mesh für die Analyse von Pestizidrückständen
Magnesiumsilikat
Formel: MgO₃Si
Molecular Weight: 100,38 g/mol
MDL: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht