Lecithin aus Eigelb, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Eilecithin
24966.180EA 347 EUR
24966.180
Lecithin aus Eigelb, GPR RECTAPUR®
Lecithin aus Eigelb
MDL: MFCD00131449
CAS-Nummer: 93685-90-6
EINECS: 297-639-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Loss on drying (100°C) Max. 6 %
N (Nitrogen) 1.3 - 1.9 %
P (Phosphorus) (on dry substance) Min. 3 %
Solubility in ethanol 96 % Min. 90 %