Kupfer(II)-ethylendiamin komplex 1 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 1,2-Diaminoethan:Kupfer(II)hydroxid (2:1)Kupfer(II)bis(ethylendiamin)hydroxidKupfer(II)-ethylendiamin-LösungKupfer(II)-bis-(ethylendiamin)-hydroxidBis(ethylendiamin)kupferdihydroxid
24991.290EA 758 EUR
24991.290
Kupfer(II)-ethylendiamin komplex 1 mol/l (3 N) in wässriger Lösung, TECHNICAL
Kupfer(II)-ethylendiamin
Formel: Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂
Molecular Weight: 217,76 g/mol
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00274628
CAS-Nummer: 14552-35-3
UN: 1761
ADR: 8 (6.1),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Density (20/4) 1.096 - 1.100
Molverhältnis (Etylendiamin/Cu) 1.96 - 2.04