Murexid analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Ammonium-5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylidenamino)barbituratAmmoniumpurpuratPurpursäure Ammoniumsalz
25717.120EA 73.8 EUR
25717.120
Murexid analytisches Reagens
Murexid
Formel: C₈H₈N₆O₆
Molecular Weight: 284,19 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012777
CAS-Nummer: 3051-09-0
EINECS: 221-266-6
Merck Index: 13,06330
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Suited for complexometry indicator Passes test