Bimsstein, Pulver, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Bims
26396.365EA
164
EUR
26396.365
Bimsstein, Pulver, TECHNICAL
Pumice stone
Schmelzpunkt:
> 500 °C |
MDL:
MFCD00148147 CAS-Nummer: 1332-09-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |