Riboflavin (Vitamin B2), TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
Lactoflavin
, Vitamin B2
, 6,7-Dimethyl-9-D-ribitylisoalloxazin
, 7,8-Dimethyl-10-(D-ribo-2,3,4,5-tetrahydroxypentyl)-benzo[g]pteridin-2,4(3H,10H)-dion
, Vitamin G
, (-)-Riboflavin
27414.137EA
41.8
EUR
27414.137
Riboflavin (Vitamin B2), TECHNICAL
Riboflavin (Vitamin B2)
Formel:
C₁₇H₂₀N₄O₆ Molecular Weight: 376,37 g/mol Schmelzpunkt: 280 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005022 CAS-Nummer: 83-88-5 EINECS: 201-507-1 Merck Index: 12,08367 |
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität | Entspricht |