Fontainebleau-Sand, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Quarzsand
27460.295EA 16.2 EUR
27460.295 27460.364 27460.460
Fontainebleau-Sand, TECHNICAL
Fontainebleau-Sand
Formel: SiO₂
Molecular Weight: 60,08 g/mol
Siedepunkt: 2230 °C (1013 hPa)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 7631-86-9
EINECS: 238-878-4
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht