Saponin, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
27534.187EA 171 EUR
27534.187
Saponin, GPR RECTAPUR®
Saponin
Dichte: 1,015…1.02 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081981
CAS-Nummer: 8047-15-2
EINECS: 232-462-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Foam test (5 %; water) 2 - 6 cm
Ignition residue (SO4) Max. 10 %
Insolubility in water Max. 0.5 %