Natriumalginat, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Alginsäure NatriumsalzAlgin Natriumsalz
27660.296EA 569 EUR
27660.296
Natriumalginat, TECHNICAL
Natriumalginat
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081310
CAS-Nummer: 9005-38-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht