Tetrabutylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Toluol 90% (v/v)/ Methanol 10% (v/v), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
28532.267EA 98.7 EUR
28532.267
Tetrabutylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in Toluol 90% (v/v)/ Methanol 10% (v/v), AVS TITRINORM volumetrische Lösung
Tetrabutylammoniumhydroxid
Formel: C₁₆H₃₇NO
Molecular Weight: 259,48 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009425
CAS-Nummer: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
UN: 1992
ADR: 3 (6.1),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (20°C; realer Wert 0,2 % Exact) 0.0998 - 0.1002 mol/l
NIST rückführbar Bestätigt