Testbenzin, 150…200 °C, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Stoddard LösungsmittelSiedegrenzbenzinWaschbenzin
28963.368EA 134 EUR
28963.368
Testbenzin, 150…200 °C, TECHNICAL
Testbenzin
Siedepunkt: 150…200 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 0,77 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 42 °C
CAS-Nummer: 64742-48-9
EINECS: 919-857-5
UN: 1268
ADR: 3,III
REACH: 01-2119463258-33
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Brechungsindex (20°C) 1.425 - 1.450
Benzene Max. 10 ppm