Ninhydrin 0,5% in 1-Butanol, Sprühreagenz für DC
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 2,2-Dihydroxy-1,3-indandion2,2-Dihydroxy-1H-inden-1,3(2H)-dionIndantrionhydrat2,2-Dihydroxyhydrinden-1,3-dion2,2-Dihydroxy-1,3-indendion
30960.226EA 190 EUR
30960.226
Ninhydrin 0,5% in 1-Butanol, Sprühreagenz für DC
Ninhydrin
  • Schadet der Ozonschicht nicht (Konvention 07/02/89)
Nur kurz drücken - nach Gebrauch lüften.
Formel: C₉H₆O₄
Molecular Weight: 178,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003791
CAS-Nummer: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
UN: 1950
ADR: 2.1,
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/01/2297001.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Eignung als Reagenz Entspricht
Leistung des Sprays Entspricht