ortho-Phosphorsäure 150 ml/l, AVS TITRINORM für die TOC
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: OrthophosphorsäurePhosphorsäure
310337.2500EA 76.6 EUR
310337.2500
ortho-Phosphorsäure 150 ml/l, AVS TITRINORM für die TOC
ortho-Phosphorsäure
Formel: H₃PO₄
Molecular Weight: 98 g/mol
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011340
CAS-Nummer: 7664-38-2
EINECS: 231-633-2
UN: 1805
ADR: 8,III