Lackmus 2% in wässriger Lösung, TECHNICAL pH-Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
31725.265EA 246 EUR
VWRC31725.265_O 31725.265
Lackmus 2% in wässriger Lösung, TECHNICAL pH-Indikator
Litmus
MDL: MFCD00131528
CAS-Nummer: 1393-92-6
EINECS: 215-739-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht