Bromthymolblau 0,04% in Ethanol, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: BTB3′,3′′-Dibromthymolsulfonphthalein
34303.234EA 76.9 EUR
34303.234 34303.234_T 34303.234DP
Bromthymolblau 0,04% in Ethanol, TECHNICAL
Bromthymolblau
  • pH-Bereich des Farbwechsels: 6,0-7,6
Formel: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
Molecular Weight: 624,39 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005872
CAS-Nummer: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
UN: 1170
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht