Bromphenolblau 0,04% in Ethanol, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: 4,4'-(3H-2,1-Benzoxathiol-3-yliden)bis[2,6-dibromphenol]-S,S-dioxid3,3',5,5'-Tetrabromphenolsulfonphthalein
34307.237EA 93.7 EUR
34307.237 34307.237_T 34307.237DP
Bromphenolblau 0,04% in Ethanol, TECHNICAL
Bromphenolblau
  • pH-Bereich des Farbwechsels: 3,0 - 4,6
Formel: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Molecular Weight: 669,97 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005875
CAS-Nummer: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
UN: 1170
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Prüfung auf Identität Entspricht