Titrationslösung ASTM D-2710 / D-1159, VOLUSOL®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
5203.2500EA 64.7 EUR
5203.2500
Titrationslösung ASTM D-2710 / D-1159, VOLUSOL®
Titrationslösung
Essigsäure, Methanol, Dichlormethan, H₂SO₄, H₂O used in the measurement of unsaturated hydrocarbons in petroleum distillates (71.4/13.5/13.5/0.3/1.6 v/v).
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 2920
ADR: 8 (3),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Density (20/4) 1.05 - 1.07
Identification Passes test