ortho-Borsäure 10 g/l in wässriger Lösung, VOLUSOL®, mit Indikator
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: BorsäureBorhydroxid
5732.5000EA 42.2 EUR
5732.5000 5732.5000_T
ortho-Borsäure 10 g/l in wässriger Lösung, VOLUSOL®, mit Indikator
ortho-Borsäure
Formel: B(OH)₃
Molecular Weight: 61,83 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011337
CAS-Nummer: 10043-35-3
EINECS: 233-139-2
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/54/16640554.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (W/V) 0.9 - 1.1 %
Appearance Clear green liquid
Sensitivity Passes test