Pikrinsäure 12 g/l in wässriger Lösung, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme:
2,4,6-Trinitrophenol
, TNP
, 1-Hydroxy-2,4,6-trinitrobenzol
84512.260EA
74.1
EUR
84512.260
Pikrinsäure 12 g/l in wässriger Lösung, TECHNICAL
Pikrinsäure
Formel:
C₆H₃N₃O₇ Molecular Weight: 229,11 g/mol |
MDL:
MFCD00007102 CAS-Nummer: 88-89-1 EINECS: 201-865-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 1.15 - 1.30 % |