Ethanol vergällt ≥96%, GPR RECTAPUR® (vergällt mit bis zu 5% Methanol)
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
9763.1000EA 30.1 EUR
9763.1000 9763.5000
Ethanol vergällt ≥96%, GPR RECTAPUR® (vergällt mit bis zu 5% Methanol)
Ethanol vergällt
Lieferumfang: This product is not available in all countries. Please check with your local VWR I office or supplier.
Formel: H₃CCH₂OH
Molecular Weight: 46,07 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –114 °C
Dichte: 0,807 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Ethanol 95 - 97 %
Methanol 3 - 5 %
Water 5 - 6 %