Kaliumsulfat, Tabletten, PS KJELTABS Mineralisierungskatalysator
Lieferant: THOMPSON & CAPPER
THOMAA23EA
450
EUR
THOMAA23
Kaliumsulfat, Tabletten, PS KJELTABS Mineralisierungskatalysator
Potassium sulphate
Formel:
K₂SO₄ Molecular Weight: 174,26 g/mol Siedepunkt: 1698 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1069 °C Dichte: 2,66 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011388 CAS-Nummer: 7778-80-5 EINECS: 231-915-5 Merck Index: 13,07759 |