VWR®, V-1200, Vis-Spektralphotometer
Lieferant: VWR
VWR®
634-6000EA 1920 EUR
634-6000
VWR®, V-1200, Vis-Spektralphotometer
Spektrophotometer und Photometer UV/Vis-Spektralphotometer
Das V-1200 eignet sich für tägliche Routine-Qualitätskontrollen, die In-Prozess-Überwachung und Ausbildungslaboratorien.
  • Große LCD (128×64 P)
  • Speicherkapazität für bis zu insgesamt 200 Ergebnisse und 200 Standardkurven
  • Datenübertragung an PC via USB-Schnittstelle
Lieferumfang: Wird mit vier optionalen Glasküvetten, Küvettenwechsler mit vier Positionen, Netzkabel mit UK- und EU-Stecker sowie Staubschutzhülle geliefert.