Chlorbenzol/Essigsäure-Gemisch (2/1 v/v), Lösungsmittel ASTM D2896, VOLUSOL®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
799306AEA 127 EUR
799306A
Chlorbenzol/Essigsäure-Gemisch (2/1 v/v), Lösungsmittel ASTM D2896, VOLUSOL®
Chlorbenzol/Essigsäure-Gemisch (2/1 v/v), Lösungsmittel ASTM D2896
Siedepunkt: >118 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 32 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
UN: 2924
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (Essigsäure) (V/V) 33,08 - 33,58 %(V)
Gehalt (Chlorbenzol) (V/V) 66,41 - 66,91 %(V)