Petroleumbenzin, 40…60 °C, PESTINORM® für Kapillar-GC-Analysen
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: BenzinPetrolether
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83965.320EA 146 EUR
83965.320
Petroleumbenzin, 40…60 °C, PESTINORM® für Kapillar-GC-Analysen
Petroleumbenzin
Siedepunkt: 40…60 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,645…0.665 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00081849
CAS-Nummer: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
REACH: 01-2119474679-18
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Siedebereich (40 - 60 °C) (1013 hPa) (Vol%) Min. 90,0 V%
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,0005 meq/g
Verdampfungsrückstand Max. 0,0005%
Wasser Max. 0,01%
Organische Rückständ (als Octanol) (GC/FID Max. 10 ng/l
Halogen-Rückstände (als Lindan) (GC/ECD) Max. 5 ng/l