Isohexan (Isomerengemisch), LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
1.04335.2500EA 334 EUR
1.04335.2500
Isohexan (Isomerengemisch), LiChrosolv® für die HPLC, Supelco®
Isohexan (Isomerengemisch)
Formel: C₆H₁₄
Molecular Weight: 86,18 g/mol
Siedepunkt: 60 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –154 °C
Dichte: 0,653 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: –33 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009406
CAS-Nummer: 92112-69-1
EINECS: 295-570-2
UN: 1208
ADR: 3,II
REACH: 01-2119484651-34