Ethanol-[D6]
Lieferant: LABC LABORTECHNIK
Gefahr
Synonyme: Hydroxyethan-D6Methylcarbinol-D6Ethylalkohol-D6
LBCLC2D6O1EA 0 EUR
LBCLC2D6O1
Ethanol-[D6]
Ethanol-[D6]
Formel: D₃CCD₂OD
Molecular Weight: 52,02 g/mol
Siedepunkt: 78 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –114,5 °C
Dichte: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 13 °C
MDL: MFCD00051020
CAS-Nummer: 1516-08-1
EINECS: 216-162-2